missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ASC/TMS1 Polyclonal specifically detects ASC/TMS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ASC/TMS1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Dilución | Western Blot 0.2 - 0.6 ug/mL, Immunohistochemistry 4 - 6 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 4 - 6 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:16000 |
| Alias de gen | ASCMGC10332, CARD5TMS, caspase recruitment domain protein 5, Caspase recruitment domain-containing protein 5, hASC, PYD and CARD domain containing, PYD and CARD domain-containing protein, Target of methylation-induced silencing 1, TMS-1, TMS1apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | This ASC/TMS1 Antibody was developed against a peptide with sequence C-RESQSYLVEDLERS, from the C Terminus of the protein sequence according to NP_037390.2; NP_660183.1. |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?