missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASC/TMS1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18742954 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18742954

Marca: Novus Biologicals NBP1772970.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASC/TMS1 Polyclonal specifically detects ASC/TMS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASC/TMS1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen BAA87339
Alias de gen ASCMGC10332, CARD5TMS, caspase recruitment domain protein 5, Caspase recruitment domain-containing protein 5, hASC, PYD and CARD domain containing, PYD and CARD domain-containing protein, Target of methylation-induced silencing 1, TMS-1, TMS1apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD
Símbolos de los genes PYCARD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This ASC/TMS1 Antibody was developed against a 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ASC/TMS1 . The immunogen is located within the last 50 amino acids of ASC. Amino Acid Sequence: RESQSYLVEDLERS
Peso molecular del antígeno 22 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Inflammation, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29108
Especificidad de la prueba This ASC/TMS1 Antibody can detect all human isoforms - isoform 1 (195aa, 22kDa), isoform 2 (176aa, 20kDa), and isoform 3 (135aa, 15kDa),
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.