missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASB8 Antibody (OTI3A12) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18192394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18192394 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192394

Marca: Novus Biologicals NBP272400

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASB8 Monoclonal specifically detects ASB8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASB8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A12
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen ankyrin repeat and SOCS box containing 8, ankyrin repeat and SOCS box protein 8, ankyrin repeat and SOCS box-containing 8, ASB-8, FLJ21255, MGC5540
Símbolos de los genes ASB8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ASB8 (NP_077000) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 31.5 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140461
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.