missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASAP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651088 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18651088 0.1 mL 0.10 ml
18669398 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18651088 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP248519

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASAP1 Polyclonal antibody specifically detects ASAP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASAP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen 130 kDa phosphatidylinositol 4,5-biphosphate-dependent ARF1 GTPase-activatingprotein, AMAP1, ARF GTPase-activating protein 1, arf-GAP with SH3 domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 1, ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 1, centaurin, beta 4, CENTB4, DDEF1ADP-ribosylation factor-directed GTPase-activating protein 1, development and differentiation enhancing factor 1, Development and differentiation-enhancing factor 1, Differentiation-enhancing factor 1, KIAA1249DEF-1, PAG2, PAP, PIP2-dependent ARF1 GAP, ZG14P
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: STPRDKQRLSYGAFTNQIFVSTSTDSPTSPTTEAPPLPPRNAGKGNDGGPSSSSKTTNKFEGLSQQSSTSSAKTALGPRVLPKLPQKVALRKT
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.