missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASAH2/N-acylsphingosine Amidohydrolase-2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18092008 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18092008 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18092008 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298205AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASAH2/N-acylsphingosine Amidohydrolase-2 Polyclonal specifically detects ASAH2/N-acylsphingosine Amidohydrolase-2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASAH2/N-acylsphingosine Amidohydrolase-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ASAH2 N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 2, BCDase, HNAC1, LCDase, NCDase, N-CDase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ASAH2/N-acylsphingosine Amidohydrolase-2 (NP_061300.1; Thr34-Thr756).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56624
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.