Learn More
AS-252424, MedChemExpress
Código de producto. 16458417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16458417 5 mg 5 miligramos
16435738 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16458417
Marca: Medchem Express HY13532
MedChemExpress AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AS-252424
CAS 900515-16-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8FNO4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (81.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3O)O2
Peso molecular (g/mol) 305.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.28
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease