Learn More
ART5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200057530 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18617385 25 μL 25 microlitros
18632986 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18617385
Marca: Novus Biologicals NBP24880825ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ART5 Polyclonal antibody specifically detects ART5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ART5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen ADP-ribosyltransferase 5, EC 2.4.2.31, ecto-ADP-ribosyltransferase 5, MGC22848, Mono(ADP-ribosyl)transferase 5, NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LQLLRGSGGCSRGPGEVVFRGVGSLRFEPKRLGDSVRLGQFASSSLDKAVAHRFGNATLFSLTTCFGAPIQAFSV
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116969
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG