missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ART2.2/Art2b Antibody (Nika102), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583634 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.125 mL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18583634 0.125 mL 125 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583634

Marca: Novus Biologicals NB10065853B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ART2.2/Art2b Monoclonal antibody specifically detects ART2.2/Art2b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ART2.2/Art2b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Nika102
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ADP-ribosyltransferase 2b, Rt6, Rt-6, Rt6.2, Rt6-2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno pME.CD8LF-ART2.2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11872
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.