Descripción
ART1 Polyclonal antibody specifically detects ART1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ART1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Alias de gen | ADP-ribosyltransferase 1, ADP-ribosyltransferase 2, CD296, GPI-linked NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 1, MGC133217, mono(ADP-ribosyl)transferase 1, RT6 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the mouse ART1. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |