Learn More
ART1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18618082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18618082 100 μg 100 microlitros
18620432 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18618082
Marca: Novus Biologicals NBP298460100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ART1 Polyclonal antibody specifically detects ART1 in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ART1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry 1:1000-1:4000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen ADP-ribosyltransferase 1, ADP-ribosyltransferase 2, CD296, GPI-linked NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 1, MGC133217, mono(ADP-ribosyl)transferase 1, RT6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Cynomolgus ART1 (Accession#: XP_005579037.1; Gln23-Asn294).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 417
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG