missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ART1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18050448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18050448 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18050448

Marca: Novus Biologicals NBP298460G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ART1 Polyclonal specifically detects ART1 in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ART1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADP-ribosyltransferase 1, ADP-ribosyltransferase 2, CD296, GPI-linked NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 1, MGC133217, mono(ADP-ribosyl)transferase 1, RT6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ART1 (XP_005579037.1; Gln23-Asn294).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 417
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.