Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro universal y barrera, baja retención, ART™ SoftFit-L™
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.
- Disponibles en baja retención
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20 L, con filtro, estéril, rack |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | 20 |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 4,86 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Racl |
| Mostrar más |