Learn More
ARSF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18636912 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18636912 0.02 mL 0.02 ml
18665762 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18636912
Marca: Novus Biologicals NBP2928260.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
ARSF Polyclonal antibody specifically detects ARSF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARSF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen arylsulfatase F, ASF, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ARSF (NP_004033.2). MRPRRPLVFMSLVCALLNTCQAHRVHDDKPNIVLIMVDDLGIGDLGCYGNDTMRTPHIDRLAREGVRLTQHISAASLCSPSRSAFLTGRYPIRSGMVSSGNRRVIQNLAVPAGLPLNETTLAALLKKQGYSTGLIGKWHQGLNCDSRSDQCHHPYNYGFDYYYGMPFTLVDSCWPDPSRNTELAFESQLWLCVQLVAIAI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 416
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG