Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de prueba cualitativa de arsénico
Código de producto. 10213952 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
De blanco a marrón/negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Indicador de color unitSize
10213952 De blanco a marrón/negro paquete de 200
1 options
Código de producto. 10213952
Marca: Macherey-Nagel™ 90762
Especificaciones
Indicador de color De blanco a marrón/negro
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de arsénico
Cantidad 200/Paq.
Tipo Papel de prueba cualitativa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Arsenic test paper(mercury bromide pap.)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: mercury(II) bromide