missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arrestin 3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18680369 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Code produit. Cantidad unitSize
18680369 25 μL 25 microlitros
18691767 100 μg 100 microlitros
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18680369

Marque: Novus Biologicals NBP26880225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Arrestin 3 Polyclonal antibody specifically detects Arrestin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Arrestin 3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen arrestin 3, retinal (X-arrestin), arrestin 4, arrestin-C, ARRXcArr, CAR, C-arrestin, Cone arrestin, Retinal cone arrestin-3, X-arrestin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KDLYVQTLQVVPAESSSPQGPLTVLQERLLHKLGDNAYPFTLQMVTNLPCSVT
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 407
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.