missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arrestin 3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153004 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241249CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Arrestin 3 Polyclonal antibody specifically detects Arrestin 3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Arrestin 3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen arrestin 3, retinal (X-arrestin), arrestin 4, arrestin-C, ARRXcArr, CAR, C-arrestin, Cone arrestin, Retinal cone arrestin-3, X-arrestin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ARR3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ARR3. Amino Acid Squence: RKGEEESQKAVEAEGDE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 407
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.