missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARRDC2 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18658547 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18658547

Marca: Novus Biologicals NBP306285PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARRDC2 Polyclonal antibody specifically detects ARRDC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARRDC2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen arrestin domain containing 2, arrestin domain-containing protein 2, CLONE24945, PP2703
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ARRDC2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.