missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARPC5 Antibody (OTI2G1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18108782 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18108782

Marca: Novus Biologicals NBP271550JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ARPC5 Monoclonal specifically detects ARPC5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARPC5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G1
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen actin related protein 2/3 complex, subunit 5, 16kDa, ARC16subunit 5 (16 kD), MGC88523
Símbolos de los genes ARPC5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ARPC5 (NP_005708) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10092.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.