missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aromatase Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18775940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18775940 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18775940

Marca: Novus Biologicals NB1001596JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Aromatase Polyclonal antibody specifically detects Aromatase in Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aromatase
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARO1EC 1.14.14.1, Aromatase, AROsubfamily XIX (aromatization of androgens), CYARMGC104309, CYPXIX, cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase, microsomal monooxygenase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Aromatase protein (between residues 400-502). [UniProt# P11511]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1588
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.