missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aromatase Antibody (H4), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18234282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18234282 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18234282

Marca: Novus Biologicals NBP261939JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aromatase Monoclonal antibody specifically detects Aromatase in Human, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aromatase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon H4
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ARO1EC 1.14.14.1, Aromatase, AROsubfamily XIX (aromatization of androgens), CYARMGC104309, CYPXIX, cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase, microsomal monooxygenase
Símbolos de los genes CYP19A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to AAs 376-390 of human aromatase (KALEDDVIGYPVKK)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1588
Especies diana Human, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.