missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aromatase Antibody (CYP19A1/4257), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18579290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18579290 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18579290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308711AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aromatase Monoclonal antibody specifically detects Aromatase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aromatase
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CYP19A1/4257
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARO1EC 1.14.14.1, Aromatase, AROsubfamily XIX (aromatization of androgens), CYARMGC104309, CYPXIX, cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase, microsomal monooxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to aa376-390 of human Aromatase (KALEDDVIGYPVKK) (Uniprot: O14793)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1588
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.