missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ARL3 Overexpression Lysate

Código de producto. 18237043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18237043 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18237043

Marca: Novus Biologicals™ NBL107694

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The ARL3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23469 and based on accession number NM_4311. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens ADP-ribosylation factor-like 3 (ARL3), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.