missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARL2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18065984 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18065984 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18065984

Marca: Novus Biologicals NB1001078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

ARL2 Polyclonal specifically detects ARL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARL2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 ug/ml, Flow Cytometry 10 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:64000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001658
Alias de gen ADP-ribosylation factor-like 2, ADP-ribosylation factor-like protein 2, ARFL2
Símbolos de los genes ARL2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-LDDISSRIFTAD corresponding to C-Terminus according to NP_001658.2.
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 402
Especificidad de la prueba Human. Expected cross-reactivity based on sequence similarity: Dog.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.