Learn More
Sartorius Sistemas de agua ultrapura compactos arium™ mini
El sistema de agua ultrapura compacto arium mini se ha desarrollado para proporcionar una calidad del agua de ASTM de tipo 1. La versión arium mini estándar es independiente del grifo de agua de instalación permanente.
Marca: Sartorius H2O-MM-T
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
Descripción
- Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5 minutos
- No es necesario usar productos de limpieza
- Pureza mejorada gracias al sistema cerrado, que evita una biopelícula permanente
- Navegación intuitiva mediante menús con pantalla táctil de cristal de gran calidad, diseñada a partir de los comentarios de los clientes
- Formato pequeño de 28 cm (11 pulg) de ancho
- Volumen dispensado desde 50 ml
- Para aplicaciones analíticas y de uso general según necesidades diarias <10 l
- El sistema recibe agua de suministro de un contenedor, llenado con agua tratada previamente
Especificaciones
Sistema de agua ultrapura arium™ mini | |
1/ l/min | |
18,2 Mohm/cm a 25 °C | |
Sistema de purificación de agua | |
Sobremesa |
Destilada, DI, RO, EDI | |
Tipo 1 | |
< 10 ppb | |
Cable de alimentación | |
100/240 V |