Learn More
Ácido aristolóquico, 96 %, mezcla de I y II, Thermo Scientific Chemicals
117.00€ - 452.00€
CAS | 313-67-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H11NO7 |
Peso molecular (g/mol) | 341.27 |
Número MDL | MFCD00004996 |
Clave InChI | BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t |
PubChem CID | 2236 |
ChEBI | CHEBI:2825 |
SMILES | COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10420501
|
Thermo Scientific Acros
226091000 |
100 mg | Frasco de vidrio |
117.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10005913
|
Thermo Scientific Acros
226095000 |
500 mg | Frasco de vidrio |
452.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
313-67-7 | |
341.27 | |
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N | |
2236 | |
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O |
C17H11NO7 | |
MFCD00004996 | |
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t | |
CHEBI:2825 |
Especificaciones
Aristolochic acid | |
313-67-7 | |
Amarillo | |
95% min. (typically I+ II isomers) (HPLC) | |
MFCD00004996 | |
15, 777 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,acetone,,acetic acid,aniline,alkalies,practically insoluble in benzene,carbon disulfide | |
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O | |
2236 | |
341.27 | |
Polvo |
Mixture of I and II | |
269°C to 270°C | |
Auténtico | |
C17H11NO7 | |
19, V,7, 611 | |
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t | |
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N | |
341.27 | |
CHEBI:2825 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar cáncer.
Tóxico en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Pedir instrucciones especiales antes de su uso.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-238-3
- Aristolochic acid, mixture of I and II
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only