missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARID1A Antibody (3611), Novus Biologicals™

Código de producto. 18110998 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18110998 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18110998

Marca: Novus Biologicals NBP243566

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot

ARID1A Monoclonal specifically detects ARID1A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARID1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3611
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen ARID domain-containing protein 1A, AT rich interactive domain 1A (SWI- like), AT rich interactive domain 1A (SWI-like), AT-rich interactive domain-containing protein 1A, B120SWI-like protein, BAF250a, BAF250SWI/SNF complex protein p270, BM029, brain protein 120, BRG1-associated factor 250, BRG1-associated factor 250a, C10rf4, C1orf4SWI/SNF-related, matrix-associated, actin-dependent regulator of chromatinsubfamily F member 1, chromatin remodeling factor p250, hELD, hOSA1, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, Osa homolog 1, OSA1, OSA1 nuclear protein, P270, SMARCF1, subfamily f, member 1
Símbolos de los genes ARID1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human ARID1A. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 242 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8289
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.