missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF6 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587512 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587512 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587512 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP130450B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGEF6 Polyclonal antibody specifically detects ARHGEF6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGEF6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen alphaPIX, Alpha-Pix, COOL-2, COOL2alpha, KIAA0006Cool2, mental retardation, X-linked 46, MRX46, PAK-interacting exchange factor alpha, PIXA, Rac/Cdc42 guanine exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6, rho guanine nucleotide exchange factor 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 50 and 100 of human Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6 using the numbering given in entry NP_004831.1 (GeneID 9459).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9459
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.