missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18236310 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18236310 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18236310

Marca: Novus Biologicals NBP123000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGEF5 Polyclonal specifically detects ARHGEF5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGEF5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunoprecipitation 2-5 μg/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulación TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q12774
Alias de gen ephexin-3, GEF5, Guanine nucleotide regulatory protein TIM, Oncogene TIM, P60, p60 TIM, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5, rho guanine nucleotide exchange factor 5, TIM1, TIMDKFZp686N1969, Transforming immortalized mammary oncogene
Símbolos de los genes ARHGEF5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 600 and 650 of human Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5 using the numbering given in entry NP_005426.2 (GeneID 7984).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7984
Especificidad de la prueba Human. Expected cross-reactivity based on sequence identity (not validated): Chimpanzee (100%) and White-tufted-ear marmoset (100%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.