missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18167671 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18167671 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18167671

Marca: Novus Biologicals NBP215456

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGEF3 Polyclonal specifically detects ARHGEF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGEF3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q9NR81
Alias de gen DKFZP434F2429, Exchange factor found in platelets and leukemic and neuronal tissues, FLJ98126, MGC118905, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3, rho guanine nucleotide exchange factor 3,59.8 kDA protein, RhoGEF protein, XPLNXPLN
Símbolos de los genes ARHGEF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ARHGEF3. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 60 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50650
Especificidad de la prueba Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (100%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.