missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584203 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584203 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584203

Marca: Novus Biologicals NBP146831H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGEF1 Polyclonal antibody specifically detects ARHGEF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGEF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen 115 kDa guanine nucleotide exchange factor, 115-kD protein, GEF1, LBCL2LSC, Lsc homolog, p115RhoGEF, P115-RHOGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1, rho guanine nucleotide exchange factor 1, Sub1.5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 775 and 825 of human 115 kDa Rho guanine nucleotide exchange factor using the numbering given in entry NP_004697.2 (GeneID 9138).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9138
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.