Learn More
ARHGAP42 Antibody (2F1A7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200080658 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18253431 0.1 mL 0.10 ml
18677888 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18253431
Marca: Novus Biologicals NBP261675
Mouse Monoclonal Antibody
ARHGAP42 Monoclonal specifically detects ARHGAP42 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARHGAP42
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F1A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ32810, Rho GTPase activating protein 42
Símbolos de los genes ARHGAP42
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ARHGAP42 (AA: 577-719) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 98.6 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1