Learn More
ARHGAP42 Antibody (2F1A7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18253431 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18253431 0.1 mL 0.10 ml
18677888 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18253431 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261675
Mouse Monoclonal Antibody
ARHGAP42 Monoclonal specifically detects ARHGAP42 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARHGAP42
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F1A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ32810, Rho GTPase activating protein 42
Símbolos de los genes ARHGAP42
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ARHGAP42 (AA: 577-719) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 98.6 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1