missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ARHGAP11B Polyclonal antibody specifically detects ARHGAP11B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ARHGAP11B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B'-T, FAM7B1, Family With Sequence Similarity 7, Member B1, GAP (1-8), Rho GTPase Activating Protein 11B, Rho GTPase-Activating Protein 11B, Rho-Type GTPase-Activating Protein 11B |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human ARHGAP11B. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?