missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGAP11B Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059795 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18652978 100 μg 100 microlitros
18628288 20 μg 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18652978 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305582100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARHGAP11B Polyclonal antibody specifically detects ARHGAP11B in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARHGAP11B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen B'-T, FAM7B1, Family With Sequence Similarity 7, Member B1, GAP (1-8), Rho GTPase Activating Protein 11B, Rho GTPase-Activating Protein 11B, Rho-Type GTPase-Activating Protein 11B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 218-267 of human ARHGAP11B (NP_001034930.1). EKKGVYQTLSWKRYQPCWVLMVSVLLHHWKALKKVNMKLLVNIREREDNV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.