missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARH Antibody (OTI7E11), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18192123 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18192123 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18192123 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271790PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ARH Monoclonal specifically detects ARH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARH
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7E11
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ARH1, ARH2, ARHAutosomal recessive hypercholesterolemia protein, DKFZp586D0624, FHCB1ARH1, FHCB2LDL receptor adaptor protein, low density lipoprotein receptor adapter protein 1, low density lipoprotein receptor adaptor protein 1, MGC34705
Símbolos de los genes LDLRAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ARH (NP_056442) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26119.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.