missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARH Antibody (OTI7A5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18113109 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18113109 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18113109 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245615

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot

ARH Monoclonal specifically detects ARH in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7A5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ARH1, ARH2, ARHAutosomal recessive hypercholesterolemia protein, DKFZp586D0624, FHCB1ARH1, FHCB2LDL receptor adaptor protein, low density lipoprotein receptor adapter protein 1, low density lipoprotein receptor adaptor protein 1, MGC34705
Símbolos de los genes LDLRAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human LDLRAP1(NP_056442) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 33.7 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26119
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.