missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Argonaute 4 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651229 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651229

Marca: Novus Biologicals NBP305866APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Argonaute 4 Polyclonal antibody specifically detects Argonaute 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Argonaute 4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen AGO4argonaute 4, Argonaute4, eIF2C 4, eIF-2C 4, Eukaryotic translation initiation factor 2C 4, eukaryotic translation initiation factor 2C, 4, FLJ20033, hAgo4, KIAA1567argonaute4, protein argonaute-4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Argonaute 4.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192670
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.