Learn More
Arginyl tRNA synthetase Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18689451 100 μg 100 microlitros
18673035 50 μg 50 microlitros
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18689451
Brand: Novus Biologicals NBP297635100ul
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
Arginyl tRNA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Arginyl tRNA synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno Arginyl tRNA synthetase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen arginine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Arginine--tRNA ligase, arginyl-tRNA synthetase, arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, ArgRS, DALRD1, EC 6.1.1.19, MGC8641
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Arginyl tRNA synthetase fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5917
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.