missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Argininosuccinate Synthase Antibody (2B10) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638505 0.025 mL 0.03 ml
18750714 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638505

Marca: Novus Biologicals NBP2375200.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Argininosuccinate Synthase Monoclonal specifically detects Argininosuccinate Synthase in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Argininosuccinate Synthase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen argininosuccinate synthase, argininosuccinate synthase 1, argininosuccinate synthetase, argininosuccinate synthetase 1, ASSCTLN1, citrulline-aspartate ligase, Citrulline--aspartate ligase, EC 6.3.4.5
Símbolos de los genes ASS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ASS1 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 47 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 445
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.