missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications

250.00€

Especificaciones

Antígeno Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Concentración 1 mg/mL
Dilución Western Blot 1:1000-1:50000, Simple Western, Flow Cytometry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Knockdown Validated
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18515020
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-32731SS
0.025 mg
250.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Polyclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
Especificaciones

Especificaciones

Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Western Blot 1:1000-1:50000, Simple Western, Flow Cytometry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Knockdown Validated
Polyclonal
Rabbit
Cellular Markers, Chromatin Research, Lipid and Metabolism
PBS with 0.02% Sodium Azide
arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
ARG1
IgG
Affinity Purified
35 kDa
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
P05089
383
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody made from full length human Arginase 1 Recombinant protein.
Primary
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado