Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18515020 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18515020 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18515020
Marca: Novus Biologicals NBP132731SS
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Polyclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:50000, Simple Western, Flow Cytometry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Knockdown Validated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P05089
Alias de gen arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
Símbolos de los genes ARG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody made from full length human Arginase 1 Recombinant protein.
Peso molecular del antígeno 35 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only