missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody (ARG1/1125), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18737620 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18737620 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18737620

Marca: Novus Biologicals NBP247998V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal antibody specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ARG1/1125
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ARG1, arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, EC:3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Arginase 1/ARG1/liver Arginase protein fragment (around aa11-97) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05089)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.