missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody (ARG1/1125 + ARG1/1126), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Arginase 1/ARG1/liver Arginase |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ARG1/1125 + ARG1/1126 |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase |
| Símbolos de los genes | ARG1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?