Learn More
ARG1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 5D6D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ARG1 |
|---|---|
| Clon | 5D6D12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16857725
|
Proteintech
66129-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16847725
|
Proteintech
66129-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Arginase-1 (ARG1) catalyzes the hydrolysis of L-arginine into ornithine and urea, a critical step for the urea cycle. Defects in ARG1 are the cause of argininemia, an autosomal recessive disorder characterized by hyperammonemia. There are several isoforms of mammalian arginase. The type I isoform, is a cytosolic enzyme and expressed predomitly in the liver as a component of the urea cycle. Hepatocellular carcinoma usually shows higher protein expression of ARG1 than normal liver cells.Especificaciones
| ARG1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARG1, Arginase 1, liver Arginase, Liver type arginase | |
| Arg1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 5D6D12 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Rat, Pig, Human | |
| P05089, P07824, Q61176, Q95JC8 | |
| 11846, 29221, 383, 397115 | |
| ARG1 Fusion Protein Ag8810 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ARG1 |