missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARF3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ARF3 |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16877423
|
Proteintech
10800-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16867423
|
Proteintech
10800-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody can bind ARFs for the close sequences.
ADP-ribosylation factor 3 (ARF3) is a member of the human ARF gene family. These genes encode small guanine nucleotide-binding proteins that stimulate the ADP-ribosyltransferase activity of cholera toxin and play a role in vesicular trafficking and as activators of phospholipase D. The gene products include 6 ARF proteins and 11 ARF-like proteins and constitute 1 family of the RAS superfamily. The ARF proteins are categorized as class I (ARF1, ARF2,and ARF3), class II (ARF4 and ARF5) and class III (ARF6) and members of each class share a common gene organization. The ARF3 gene contains five exons and four introns.Especificaciones
| ARF3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P61204, P61205, P61206 | |
| 11842, 140940, 377 | |
| ARF3 Fusion Protein Ag1174 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ARF3 |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ADP ribosylation factor 3, ARF3 | |
| Arf3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto