missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARF3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16867423 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16867423 150 μL 150 microlitros
16877423 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16867423

Marca: Proteintech 108001AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody can bind ARFs for the close sequences.

ADP-ribosylation factor 3 (ARF3) is a member of the human ARF gene family. These genes encode small guanine nucleotide-binding proteins that stimulate the ADP-ribosyltransferase activity of cholera toxin and play a role in vesicular trafficking and as activators of phospholipase D. The gene products include 6 ARF proteins and 11 ARF-like proteins and constitute 1 family of the RAS superfamily. The ARF proteins are categorized as class I (ARF1, ARF2,and ARF3), class II (ARF4 and ARF5) and class III (ARF6) and members of each class share a common gene organization. The ARF3 gene contains five exons and four introns.

Especificaciones

Antígeno ARF3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ARF3
N.º de referencia del gen P61204, P61205, P61206
Alias de gen ADP ribosylation factor 3, ARF3
Símbolos de los genes Arf3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ARF3 Fusion Protein Ag1174
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11842, 140940, 377
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.