missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARC/NOL3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18661408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18661408 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18661408 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241753H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARC/NOL3 Polyclonal antibody specifically detects ARC/NOL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARC/NOL3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Apoptosis repressor with CARD, ARCFLJ35304, CARD2, Muscle-enriched cytoplasmic protein, MYC, MYP, NOP30, NOPnucleolar protein 3, nucleolar protein 3 (apoptosis repressor with CARD domain), Nucleolar protein of 30 kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ARC. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ARC. Amino Acid Squence: PDPEPEPDFEERDESEDS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8996
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.