missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ARAP1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30036944 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30036944 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30036944

Marca: Novus Biologicals™ NB10068223APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARAP1 Polyclonal antibody specifically detects ARAP1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARAP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 1, ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1, centaurin, delta 2, Centaurin-delta-2, CENTD2ARF-GAP, RHO-GAP, ankyrin repeat, and pleckstrin homology domains-containingprotein 1, cnt-d2, KIAA0782centaurin-delta-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1160 and 1210 of human centaurin, delta 2 (ankyrin repeat, and pleckstrin homology domains-containing protein 1) using the numbering given in entry NP_056057.1 (GeneID 116985).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116985
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.