missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Cut Resistant Gloves
Handle sharp and possibly hot objects in a dry environment safely. Honeywell Safety Products™ Aracut™ Cut Resistant Gloves are knitted for hand conformity and dexterity and constructed with Kevlar™ fiber for cutting resistance and thermal protection.
2.88€ - 12.66€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-94 CEE, EN 388-94 sobre riesgos mecánicos, EN 407-94 sobre riesgos derivados del calor, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/01/12/0062, CE número de declaración 0075/797/162/01/12/0062, EN 420, EN 388 |
---|---|
Descripción | Calibre 10 |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | 3 |
Tipo de producto | Gloves |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12651083
|
Honeywell Safety Products™
2032086-08 |
8 | |||||||
12641083
|
Honeywell Safety Products™
2032086-07 |
7 | |||||||
12661083
|
Honeywell Safety Products™
2032086-09 |
9 | |||||||
12631083
|
Honeywell Safety Products™
2032086-06 |
6 | |||||||
Descripción
- Knitted Kevlar™ glove.
- Hand conformity and good dexterity.
- Knitted construction for hand conformity and dexterity.
- Excellent cutting resistance and protection against thermal hazards in a dry atmosphere.
- Ambidextrous
Especificaciones
CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-94 CEE, EN 388-94 sobre riesgos mecánicos, EN 407-94 sobre riesgos derivados del calor, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/01/12/0062, CE número de declaración 0075/797/162/01/12/0062, EN 420, EN 388 | |
Amarillo | |
Gloves | |
20/paq. | |
25 cm |
Calibre 10 | |
3 | |
Puño elástico | |
4 |