Learn More
BRAND™ AR-Glas™ Stirring Rods
Glass stirring rods
Marca:  BRAND™ 135815
31.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.84000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10069920
  • 33.45€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
6 mm
Se unen estrechamente en ambos extremos
100
250 mm